Drukuj
Gumowy korek, DURAN
Dostawca: DWK Life Sciences
292062803 292061301
215-4191EA 168 PLN
215-4191 SCOT292061301
Gumowy korek, DURAN
Korki Korki gumowe
To zamknięcie z gumy bromobutylowej zapewnia gazoszczelne zamknięcie dla wszystkich butelek laboratoryjnych GL 45 o wielkości od 100 do 20000 ml.
  • Elastyczny materiał do niezawodnego samouszczelnienia po przebiciu igłą
  • Górna powierzchnia zawiera siedem ponumerowanych półkulistych wycisków do przekłucia igłą
  • Odporne na temperaturę od -50 do +121°C
Odpowiedni do przechowywania materiałów wrażliwych na tlen, hodowli beztlenowych mikroorganizmów (zalecane butelki odporne na ciśnienie), utleniania metanu (MOx), przechowywania beztlenowych pożywek hodowlanych (zalecane butelki bursztynowe), zastosowań wymagających czyszczenia gazem lub przenoszenia próbek przez strzykawki.
Certyfikaty: Zamknięcie do testów chemicznych i penetracyjnych zgodne z EP 3.2.9 Type I.
Uwaga: Standardowe butelki laboratoryjne DURAN® original GL 45 nie są odporne na ciśnienie. Jeśli przewiduje się wzrost ciśnienia, zaleca się stosowanie zakrętki bez otwartego wieczka GL 45. Należy rozważyć użycie butelek odpornych na ciśnienie, takich jak DURAN® pressure plus +.