Drukuj
VWR®, Bloki grzewcze, cyfrowe
Dostawca: VWR Collection
460-0349EA 4360 PLN
460-0349 460-0350 460-0351 460-0352
VWR®, Bloki grzewcze, cyfrowe
Bloki grzewcze Bloki grzejne, cyfrowe
Wielozadaniowe cyfrowe grzejniki blokowe VWR® o wysokiej mocy i stałej temperaturze są ekonomiczne, wszechstronne i kompaktowe. Te cyfrowe modele zapewniają powtarzalność wyników i wyjątkową jednorodność temperatury. Idealne do szerokiej gamy zastosowań. Tryb kalibracji temperatury umożliwia użytkownikowi kalibrację urządzenia do zewnętrznego urządzenia do pomiaru temperatury. W trybie czasowym alarm wlaczy się gdy czas osiągnie 0, a urządzenie osiągnie zadaną temperaturę.
  • Kompaktowa konstrukcja o niewielkich rozmiarach
  • Zakres temperatury od +5 °C od temperatury otoczenia do 120 °C
  • Lampka ostrzegawcza symbolu gorące ‘Hot’ świeci się gdy temperatura przekracza 40 °C
  • Mieści wymienne modułowe bloki grzewcze VWR® do probówek o pojemności od 0,2 do 50 ml
  • Może być używany w temperaturach od 18 tdo 33 °C przy wilgotności od 20 do 80% bez kondensacji
Wielofunkcyjne urządzenia idealne do inkubacji i aktywacji kultur, reakcji enzymatycznych, testów immunologicznych, denaturujących białek, zastosowań DNA, testów ELISA, temperatur topnienia/wrzenia i wielu innych procedur laboratoryjnych.
Kontrola mikroprocesorowa:
PID Mikroprocesorowa regulacja temperatury, z opcjonalną sondą zewnętrzną RTD, zapewnia stabilność temperaturową na tak niskim poziomie, jak ± 0,1 ° C, przy jednorodności temperatury tak niskiej jak ± 0,1 ° C. Próbki są podgrzewane do temperatury szybko i dokładnie, czas nagrzewania do 100 ° C wynosi 16 minut.
Temperatura jest regulowana w skokach co 0,1 ° C.
Wyświetlacz LED: Sterowanie panelem dotykowym z czytelnymi, niezależnymi wyświetlaczami LED dla temperatury i czasu. Pokazuje ustawione temperatury i rzeczywistą temperaturę. Zegar wyświetla upłynięty czas lub, po zaprogramowaniu na limit zdefiniowany przez użytkownika, wyłączy jednostkę, gdy czas osiągnie zero.
Urządzenia mają oddzielne wymienne modułowe bloki grzewcze, które mieszczą różne pojemniki na próbki, taki jak mikroprobówki, probówki wirówkowe, fiolki, mikropłytki oraz paski lub probówki PCR Bloki zawierają otwór na termometr i zapewniają bliski kontakt probówki i bloku, aby zapewnić maksymalne zatrzymywanie ciepła Wszystkie grzałki suchego bloku mają wbudowany uchwyt pręta nośnego do montażu zestawu sondy
Certyfikaty: Na liście TUV, zgodnie z RoHS
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez bloków grzejnych, należy zamawiać je oddzielnie Opcjonalny zestaw z zewnętrzną sondą temperaturową monitoruje rzeczywistą temperaturę bloku lub próbki.
Uwaga: Aby uniknąć możliwego zagrożenia elektrycznego, nie napełniaj zgłębienia na bloki ani otworów w blokach wodą lub innymi płynami. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku jako sucha łaźnia/inkubator.
* RT= Temperatura otoczenia