Drukuj
dimetylopolisiloksan, 350 cSt, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dimethylpolysiloxane, PDMS, Silicone oil, Dimethicone
M-Clarity™ quality level = MQ100
378372-1L 378372-250ML
SIAL378372-1LEA 1500 PLN
SIAL378372-1L SIAL378372-250ML
dimetylopolisiloksan, 350 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Formuła: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Temp. Wrzenia: >140 °C (0.002 mmHg)) (lit.)
Gęstość: 0.968 g/ml (25 °C)
Numer MDL: MFCD00084411
Numer CAS: 63148-62-9