Drukuj
dimetylopolisiloksan, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
378356-1L 378356-250ML
SIAL378356-1LEA 2080 PLN
SIAL378356-1L SIAL378356-250ML
dimetylopolisiloksan, 50 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Formuła: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Temp. Wrzenia: >140 °C (0,002 mmHg)) (lit.)
Gęstość: 0,96 g/ml
Numer MDL: MFCD00084411
Numer CAS: 63148-62-9