Drukuj
dimetylopolisiloksan, 10 cSt, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dimethylpolysiloxane, PDMS, Silicone oil, Dimethicone
M-Clarity™ quality level = MQ100
378321-250ML 378321-1L
SIAL378321-250MLEA 565 PLN
SIAL378321-250ML SIAL378321-1L
dimetylopolisiloksan, 10 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Formuła: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Temp. Wrzenia: >140 °C (0.002 mmHg)) (lit.)
Gęstość: 0.93 g/ml (25 °C)
Numer MDL: MFCD00084411
Numer CAS: 63148-62-9