Drukuj
dimetylopolisiloksan, 100 cSt, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dimethylpolysiloxane, PDMS, Silicone oil, Dimethicone
M-Clarity™ quality level = MQ100
378364-1L 378364-250ML
SIAL378364-1LEA 1960 PLN
SIAL378364-1L SIAL378364-250ML
dimetylopolisiloksan, 100 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Formuła: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Temp. Wrzenia: >140 °C (0.002 mmHg)) (lit.)
Gęstość: 0.96 g/ml (25 °C)
Numer MDL: MFCD00132673
Numer CAS: 63148-62-9