Drukuj
Beczki, bezpieczne przed promieniowaniem UV, z zakręcanymi pokrywkami
Dostawca: CurTec
CURT7026-61-101EA 452 PLN
CURT7026-61-101 CURT7015-61-101 CURT6942-91-101 CURT7006-61-101
Beczki, bezpieczne przed promieniowaniem UV, z zakręcanymi pokrywkami
Beczki, Beczki, Bębny
Drums, made of UV safe HDPE, with screw lid. For storage and shipment of UV sensitive powders, pastes and liquids.
  • Water tight
  • Tamper evident
  • Stackable
  • UN marking (1H2) for hazardous solids
  • Food grade