Drukuj
Wskaźnik pH, tabletki fioletu bromokrezolowego, Lovibond®
Dostawca: Lovibond
515700BT 515701BT
LOVI515700BTEA 209 PLN
LOVI515700BT LOVI515701BT
Wskaźnik pH, tabletki fioletu bromokrezolowego, Lovibond®
Zestawy do testów środowiskowych
Indicator for pH range 5,2 to 6,8.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.