Drukuj
Butelki rolkowe do hodowli komórkowych, Corning
Dostawca: Corning
430195 430699 430852 431135 431198 431191 430849 3907 431134 431344 431321 431329 430853 430851 431303
734-1702EA 1960 PLN
734-1702 734-1714 734-1870 734-1884 734-1730 734-1898 734-1720 734-0095 734-0096 734-4191 734-4189 734-4190 392-0286 392-0307 CORN431303
Butelki rolkowe do hodowli komórkowych, Corning
Butelki i butle Butelki typu "roller"
Virgin PS, sterylne.
  • One piece seamless construction
  • All bottles have printed lot numbers to aid product traceability
  • Sterilised by gamma radiation
  • Certified non-pyrogenic
  • Ribbed design provides twice the surface area with the same exterior dimensions
Butelki roller są dostępne z powierzchnią gładką lub żebrowaną, zaprojektowaną w celu zwiększenia powierzchni wzrostu. Wszystkie butelki posiadają powierzchnię modyfikowaną, dla optymalnego przylegania komórek. Powierzchnia CellBIND® zwiększa przyleganie komórek w trudnych warunkach, jak hodowla w pożywce bez surowicy lub ze zmniejszoną jej ilością; pozwala ona na pozyskanie większej ilości hodowanych komórek. Wszystkie butelki mają podziałkę, chyba że zaznaczono inaczej.
Uwaga: Corning® zaleca użycie od 0,2 do 0,3 ml pożywki na cm² powierzchni wzrostu oraz ustawienie prędkości statywu od 0,5 do 1,0 min⁻¹.
Uwaga: Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904