Drukuj
Butelki z wąską szyjką, PYREX®
Dostawca: SciLabware
1526/16D 1526/22D 1526/18D 1526/20D
201-0010EA 847 PLN
201-0010 BIBB1526/22D BIBB1526/18D BIBB1526/20D
Butelki z wąską szyjką, PYREX®
Butelki i butle Butelki szklane
Pyrex®, szkło borokrzemowe.
  • Do użytkowania z gumowymi korkami.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, minimalna rozszerzalność cieplna,
  • Dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury.
Oznaczenia objętości oraz białe pole na opisy
Certyfikaty: ISO 4796.