Drukuj
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid ≥95%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (3-chloro propenyl)dihydroxy borane, (3-Chloroprop-1-en-1-yl)boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
556599-1G 556599-5G
SIAL556599-1GEA 428 PLN
SIAL556599-1G SIAL556599-5G
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid ≥95%, Sigma-Aldrich®
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid
  • Contains varying amounts of anhydride
  • Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Formuła: C₃H₆BClO₂
Temp. topnienia: 110…113 °C (lit.)
Numer MDL: MFCD01074546
Numer CAS: 215951-86-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Colour White to faint yellow
Form Powder or crystal or chunk
Proton NMR spectrum Conforms to structure
Assay ≥95%