Drukuj
Szkiełeka nakrywkowe
Dostawca: MARIENFELD
0117580 0117520 0117650 0117640 0117500 0117530
630-2200EA 1450 PLN
630-2200 630-2190 630-2213 630-2204 630-2189 MARI0117530
Szkiełeka nakrywkowe
Szkiełka nakrywkowe
Cover slides recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.
  • Borosilicate glass D 263™ M of hydrolytic class 1
Suitable for fluorescence microscopy.