Drukuj
Kolby Erlenmeyera, kwarcowe
Dostawca: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
75550 75551 75552 75553
TSLA75550EA 1880 PLN
TSLA75550 TSLA75551 TSLA75552 TSLA75553
Kolby Erlenmeyera, kwarcowe
Kolby Kolby Erlenmeyera
Wykonany ze szkła kwarcowego, przezroczysty, do stosowania w temperaturze do 1050 ° C.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury