Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, LDPE
Dostawca: SEMADENI
7805 7804
SEMA7805EA 1500 PLN
SEMA7805 SEMA7804
Butelki z szeroką szyjką, LDPE
Butelki i butle Butle plastikowe
Te butelki z szerokimi szyjami są wykonane z miękkiego polietylenu.
  • Dobra odporność chemiczna, odporność na temperaturę do + 80 ° C
  • Szczelne zamknięcie, dzięki czemu nadają się do stosowania z płynami
  • Elastyczna, doskonała odporność na uderzenia
Może być używany w dowolnym miejscu w laboratorium i do pobierania próbek. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów.