Drukuj
Tlenek etylenu (Oksiran) solution 2.5-3.3 M in THF
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
779202-25ML 779202-100ML 779202-1L
SIAL779202-25MLEA 662 PLN
SIAL779202-25ML SIAL779202-100ML SIAL779202-1L
Tlenek etylenu (Oksiran) solution 2.5-3.3 M in THF
Tlenek etylenu (Oksiran)
Formuła: C₂H₄O
Temp. Zapłonu: –17 °C
Numer MDL: MFCD00014482
Numer CAS: 75-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-849-9
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molarity (in THF) 2,5 – 3,3 M