Drukuj
Vindoline
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462270010 462270050
ACRO462270010EA 512 PLN
ACRO462270010 ACRO462270050
Vindoline
Vindoline
Formuła: C₂₅H₃₂N₂O₆
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD27991347
Numer CAS: 2182-14-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %