Drukuj
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462260050 462260250
ACRO462260050EA 714 PLN
ACRO462260050 ACRO462260250
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Formuła: C₁₃H₂₀N₆O₄
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01861507
Numer CAS: 124832-27-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5.0 to 11.0 %
HPLC ≥97.5 %