Drukuj
Tetrationian sodu dihydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Disodium tetrathionate dihydrate
461920250 461921000
ACRO461920250EA 585 PLN
ACRO461920250 ACRO461921000
Tetrationian sodu dihydrat
Tetrationian sodu dihydrat
Formuła: Na₂O₆S₄·2H₂O
MW: 306.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150868
Numer CAS: 13721-29-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility colorless to light yellow
Titration after Ion exchange ≥97.5 %