Drukuj
Saxagliptin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (1S,3S,5S)-2-((2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile
462180010 462182500
ACRO462180010EA 2310 PLN
ACRO462180010 ACRO462182500
Saxagliptin
Saxagliptin
Formuła: C₁₈H₂₅N₃O₂
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD12756398
Numer CAS: 361442-04-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %