Drukuj
Salmeterol xinafoate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Salmeterol 1-hydroxy-2-naphthoate
462175000 462171000
ACRO462175000EA 2390 PLN
ACRO462175000 ACRO462171000
Salmeterol xinafoate
Salmeterol xinafoate
Formuła: C₂₅H₃₇NO₄·C₁₁H₈O₃
MW: 603.76 g/mol
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00897708
Numer CAS: 94749-08-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %