Drukuj
Rifapentine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-3-(((4-Cyclopentyl-1-piperazinyl)imino)methyl)-21-(Acetyloxy)-5,6,9,17,19-pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione
461900250 461901000
ACRO461900250EA 531 PLN
ACRO461900250 ACRO461901000
Rifapentine 95%
Rifapentine
Formuła: C₄₇H₆₄N₄O₁₂
Temp. topnienia: 179…180 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00866806
Numer CAS: 61379-65-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to dark red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
HPLC ≥94 %