Drukuj
3-Diethylamino-1-propyne 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Diethylpropargylamine
455580050 455580250 455581000
ACRO455580050EA 186 PLN
ACRO455580050 ACRO455580250 ACRO455581000
3-Diethylamino-1-propyne 97%
3-Diethylamino-1-propyne
Formuła: C₇H₁₃N
MW: 111.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 118…120 °C
Gęstość: 0.811 g/cm³
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039881
Numer CAS: 4079-68-9
Jednostka: 2733
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %