Drukuj
Losartan potassium (by HPLC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: MK-954, DUP-753, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl]methyl]imidazole-5-methanol Potassium Salt, (1-((2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol, potassium salt
462740050 462740250
ACRO462740050EA 497 PLN
ACRO462740050 ACRO462740250
Losartan potassium (by HPLC)
Losartan potassium
Formuła: C₂₂H₂₃ClN₆O
MW: 461.01 g/mol
Temp. topnienia: 183…185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02092704
Numer CAS: 124750-99-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)