Drukuj
siarczan wapnia, Drierite™ 6 mesh, indicator_with
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
463475000 463470020
ACRO463475000EA 507 PLN
ACRO463475000 ACRO463470020
siarczan wapnia, Drierite™ 6 mesh, indicator_with
siarczan wapnia
Formuła: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Temp. topnienia: 1450 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010912
Numer CAS: 7778-18-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical