Drukuj
Betulinic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
462870010 462872500
ACRO462870010EA 2060 PLN
ACRO462870010 ACRO462872500
Betulinic acid
Betulinic acid
Formuła: C₃₀H₄₈O₃
Temp. topnienia: 295…298 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00009619
Numer CAS: 472-15-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Solubility (0.1% in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥96.0 %