Drukuj
Aliquat® 336 TG
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyltrialkylammonium chloride, Tricaprylmethylammonium chloride, Trioctylmethylammonium chloride, Methyltrioctylammonium chloride
463570025 463570010 463572500
ACRO463570025EA 1190 PLN
ACRO463570025 ACRO463570010 ACRO463572500
Aliquat® 336 TG
Aliquat® 336
Formuła: CH₃(CH₂)₇]₃NCH₃Cl
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011862
Numer CAS: 63393-96-4
Jednostka: 2922
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4715 (20°C, 589 nm)
Assay 112.0 to 117.2 (Quaternary value)
Water ≤5 %
Titration with HClO4 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine))