Drukuj
Metyloprednizolon
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
338800010 338800050
ACRO338800010EA 424 PLN
ACRO338800010 ACRO338800050
Metyloprednizolon
Metyloprednizolon
Formuła: C₂₂H₃₀O₅
Temp. topnienia: 227…231 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00010591
Numer CAS: 83-43-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +97° to +103° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)