Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 98% 98 determination_nitrogen
Dostawca: PanReac AppliChem
173163.1611 173163.1612
APPC173163.1611EA 328 PLN
APPC173163.1611 APPC173163.1612
Kwas siarkowy(VI) 98% 98 determination_nitrogen
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330 °C
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.84
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98%
Appearence Clear colorless liquid
Density 20/4 1,84
Residue on ignition 0,0005%
Nitrogen compounds (as N) 0,0005%