Kwas chlorowodorowy 0.1 M (0.1 N) Volumetric
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
181023.1212
181023.0715
181023.1211
181023.1214
181023.1315
APPC181023.1212EA
316
PLN
APPC181023.1212
APPC181023.0715
APPC181023.1211
APPC181023.1214
APPC181023.1315
Kwas chlorowodorowy 0.1 M (0.1 N) Volumetric
Kwas chlorowodorowy
- Miscible with water
Certyfikaty: Traceable to NIST.
Formuła:
HCl MW: 36.46 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Jednostka: 1789 ADR: 8 III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molarity | 0,1 M |
Appearence | Clear colourless liquid |
pH | 1,2 |
Titer at 20 °C | 0,999 – 1,001 |