Drukuj
Kolba reakcyjna z czterema szyjkami
Dostawca: QVF LABORTECHNIK
KOK01032CV06 KOK01032CV07 KOK01033AV07 KOK01033AV08
QVFLKOK01032CV06EA 0 PLN
QVFLKOK01032CV06 QVFLKOK01032CV07 QVFLKOK01033AV07 QVFLKOK01033AV08
Kolba reakcyjna z czterema szyjkami
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Te kolby reakcyjne mają trzy szyje w odległości 7 ° od szyjki środkowej. Wyprodukowano zgodnie z DIN 12 392.