Drukuj
Olejek imersyjny
Dostawca: PanReac AppliChem
APPCA0699.0100EA 188 PLN
APPCA0699.0100
Olejek imersyjny
Barwniki Microscopy and staining reagents
This fluorescence-free immersion oil for microscopy is highly UV-permeable and free of PCB's.