Drukuj
Słoiki z szerokim otworem i ciśnieniowym zamknięciem samouszczelniającym
Dostawca: LAMAPLAST
2434-1 2430-1 2426-1 2420-1 2418-1 2415-1 2433-1
215-3723EA 1770 PLN
215-3723 215-3719 215-3717 215-3715 215-3713 215-3699 LAMA2433-1
Słoiki z szerokim otworem i ciśnieniowym zamknięciem samouszczelniającym
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
These wide mouth jars are made of PP. Suitable to storage: creams, semi-solid substances, crystals, granulates and powders.
  • Self-sealing screw cap
  • Guaranteed the tightness of the content once you break the seal
  • Can be closed again after the first time by pushing the cap on the mouth
  • With good chemical and temperature resistantance
Colour: White
Certyfikaty: Meets 1935/2004/CE and UE 10/2011.
Informacje do zamówienia: Caps must be ordered separately.