Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, szklane, przezroczyste, plastikowy korek NS
Dostawca: Brand
936850 936852 936853 936854 936845 936838 936842 936843 936851 936849 936848 936846 936841
612-7114EA 350 PLN
612-7114 612-7119 612-7120 612-7121 612-7109 612-7105 612-7107 612-7108 612-7118 612-7113 612-7112 612-7110 612-7106
Kolby miarowe, klasa A, szklane, przezroczyste, plastikowy korek NS
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i inskrypcje oznaczne na brązowo (ETERNA).
  • Oznaczenie DE-M
*Szeroka szyja
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Dostarczany z indywidualnym certyfikatem. Kolby miarowe są również dostępne na życzenie z indywidualnym certyfikatem, indywidualnym certyfikatem USP lub certyfikatem kalibracji DAkkS.