Drukuj
Rękawice chemoodporne, uvex profabutyl B-05R
Dostawca: UVEX
6094911 6094910 6094907 6094908 6094909
UVEX6094911EA 338 PLN
UVEX6094911 UVEX6094910 UVEX6094907 UVEX6094908 UVEX6094909
Rękawice chemoodporne, uvex profabutyl B-05R
Rękawice
Te nie wzmacniane rękawice wykonane w 100% z kauczuku butylowego zapewniają dobrą odporność na związki polarne, takie jak estry, ketony, aldehydy, aminy i nasycone roztwory soli, a także kwasy i zasady.
  • Płynnie powlekane bromobutylem (około 0,50 mm)
  • Dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych miejscach
  • Bardzo elastyczne, nawet w niskich temperaturach
  • Nieprzepuszczalne dla pary wodnej, gazów i substancji toksycznych
Ważne : Butyl nie jest odporny na oleje, tłuszcze, alifatyczne i aromatyczne węglowodory lub chlorowane węglowodory.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2010X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (ABIKLP)
Dodatkowe informacje: EN 388:2016 (2010X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (ABIKLP)