Drukuj
Waciki czyszczące
Dostawca: Texwipe
TX805 TX803 TX804
TEXWTX805EA 195 PLN
TEXWTX805 TEXWTX803 TEXWTX804
Waciki czyszczące
Wymazówki Wymazówki do czyszczenia
General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
  • Thermal bond construction eliminating the risk of adhesive contamination
  • Can pick up powders and dusts
  • Lot coded for traceability and quality control
Convenient use with adhesives, greases and liquids, in production.
Sposób pakowania: In a reclosable silicone-free bag.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.