Drukuj
VWR® Sfery antyparowe do kąpieli wodnych
Dostawca: VWR Collection
462-7050EA 642 PLN
462-7050 462-7049 462-0584
VWR® Sfery antyparowe do kąpieli wodnych
Kulki Kulki z tworzywa sztucznego
Lekkie, ekonomiczne kulki PP, które tworzą koc na powierzchni cieczy. Kule mają 20 mm Ø, 275 kule pokrywają około 1000 cm².
  • Zmniejszenie strat ciepła o 77% i parowania o 87%
  • Izoluje jak ciało stałe i nadal zapewnia natychmiastowy dostęp do cieczy w kąpieli