Drukuj
VWR® Traceable® Termohigrometr cyfrowy
Dostawca: VWR
VWR® Traceable®
620-1673EA 536 PLN
620-1673
VWR® Traceable® Termohigrometr cyfrowy
Higrometry Termohigrometry cyfrowe
This thermometer/clock/humidity monitor shows time, temperature and humidity simultaneously. Internal sensors for use in hoods and storerooms.
  • Nowoczesna konstrukcja
  • Bardzo czytelny wyświetlacz
  • Tryb wyświetlania czasu (AM/PM)
  • Pamięć zapisuje najwyższe i najniższe odczyty
Certyfikaty: Zgodny z NIST.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z certyfikatem Traceable®, z wbudowanym stojakiem i baterią AAA.
RH = wilgotność względna