Drukuj
VWR®, Odzież wewnętrzna do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR Collection
113-8810EA 2220 PLN
113-8810 113-8812 113-8814 113-8811 113-8813 113-8816 113-8817 113-8819 113-8815 113-8818
VWR®, Odzież wewnętrzna do pomieszczeń czystych
Odzież jednorazowa
Jednorazowe ubranie wykonane z nietkanego wygodnego SMS-a składa się z koszulki i pary spodni. Zestaw może być używany jako kombinezon innerwear lub odzież robocza Kompatybilny do użytku w pomieszczeniach czystych klasy ISO 6.
  • Okrągły dekolt
  • Długie rękawy i nogi
  • Elastyczny nadgarstek i kostka
  • Bezlateksowa gumka
Waga: 35 g/m²
Sposób pakowania: Jeden zestaw (1 koszulka i 1 para spodni) zapakowany oddzielnie. 50 zestawów na worek, 2 worki na skrzynkę, skrzynka 100 zestawów.