Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, uvex C500 wet plus
Dostawca: UVEX
6049611 6049610 6049609 6049608 6049607
UVEX6049611EA 137 PLN
UVEX6049611 UVEX6049610 UVEX6049609 UVEX6049608 UVEX6049607
Rękawice odporne na przecięcie, uvex C500 wet plus
Rękawice
Te rękawice bambusowo-wiskozowe / szklane / HPPE / poliamidowe posiadają powłokę HPE na dłoni i palcach. Technologia Bamboo TwinFlex® zapewnia maksymalną ochronę na przecięcia, wysoką odporność na ścieranie i wyjątkowy komfort Nadaje się do aplikacji wilgotnych, oleistych lub tłustych.
  • Odporny na ciepło kontaktowe do 100 ° C
  • Odporny na olej i tłuszcz
  • Wyjątkowy komfort noszenia i wyczucie dotykowe dzięki technologii climazone
  • Bardzo dobra przyczepność w wilgotnym i mokrym otoczeniu
  • Najwyższy poziom odporności na przecięcie 5
  • Bez silikonu
Typowe zastosowania to: przemysł motoryzacyjny, budownictwo, browarnictwo / przemysł napojów, przemysł szklarski, konserwacja / serwis, przemysł metalowy, prace montażowe, przemysł papierniczy, transport morski / logistyczny, prace transportowe.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-TEX® Standard 100