Drukuj
VWR®, Podgrzewacze blokowe, analogowe
Dostawca: VWR Collection
460-0354EA 1890 PLN
460-0354 460-0355 460-0356 460-0357
VWR®, Podgrzewacze blokowe, analogowe
Bloki grzewcze Bloki grzejne, analogowe
Wielofunkcyjne, o wysokiej mocy, stałej temperaturze Nagrzewnice blokowe analogowe VWR® są ekonomiczne, wszechstronne i kompaktowe.
  • Zwarta konstrukcja o małej powierzchni
  • Zakres temperatury, niski: Od temperatury otoczenia +5 do 100 ° C, wysokie:
  • 75 do 150 ° C
  • Uniwersalne urządzenie do szerokiej gamy zastosowań
  • Wyjątkowa jednolitość temperatury
  • Przystosuj modułowe wymienniki ciepła VWR® do probówek o pojemności od 0,2 ml do 50 ml
  • Można stosować w temperaturze od 18 do 33 ° C, przy wilgotności względnej od 20% do 80%, bez kondensacji
Te wielozadaniowe jednostki są idealne do inkubacji i aktywacji kultur, reakcji enzymatycznych, testów immunologicznych, temperatur topnienia / wrzenia i wielu innych procedur laboratoryjnych.
Dwa oddzielne pokrętła pozwalają kontrolować wysokość temperatury. Pokrętło niskich zakresów reguluje od temperatury otoczenia do 100 ° C, a grzałka wysokiego zakresu reguluje od 75 do 150 ° C. Każda jednostka wymaga minimalnej przestrzeni na blacie
Każdy model przyjmuje osobne wymienne modułowe bloki grzewcze, które mieszczą różne pojemniki na próbki, takie jak mikroprobówki, probówki wirówkowe, fiolki, mikropłytki i paski PCR lub probówki.
Bloki zawierają studzienkę termometru i cechują się bliskim kontaktem probówki i bloku dla maksymalnego zatrzymania ciepła.
Certyfikaty: Wymienione TUV, Zgodny z RoHS.
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez bloczków grzewczych, należy zamawiać je osobno.
Uwaga: Aby uniknąć możliwego zagrożenia elektrycznego, nie napełniaj ani nie blokuj otwierania wodą lub innymi płynami.
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania wyłącznie jako sucha kąpiel / inkubator.
* RT = Ambient