Drukuj
VWR® Premium Plus, Pudełka na szkiełka podstawowe
Dostawca: VWR Collection
631-1248EA 153 PLN
631-1248 631-1242 631-1243 631-1244 631-1245 631-1246 631-1247
VWR® Premium Plus, Pudełka na szkiełka podstawowe
Pudełka na szkiełka
Te pudełka do szkiełek zawierają wiele obszarów etykietowania, można użyć karty indeksowej, ponieważ pokrywka jest przezroczysta.
  • Prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczne dopasowanie
  • Centralna siatka numerowana dla dobrej organizacji szkiełek i łatwego przeglądania
  • Plastikowa konstrukcja eliminująca potencjalne rdzewienie części metalowych
  • Blokada przesuwna zapewniająca bezpieczne przechowywanie
  • Pokrywa na zawiasach otwiera się gładko o 180 °, leży płasko na powierzchniach i zapobiega niewłaściwemu rozmieszczeniu
  • W dolnej części pudełka znajduje się pianka EVA