Drukuj
Rękawice chemoodporne, Showa 772
Dostawca: Showa
772-XL 772-M 772-L
112-5941EA 752 PLN
112-5941 112-5940 112-5939
Rękawice chemoodporne, Showa 772
Rękawice
Te długie rękawice z podszewką z poliestru i bawełny oraz pełna powłoka nitrylowa zapewniają przedłużoną ochronę całego ramienia przed olejami, węglowodorami, tłuszczem i ścieraniem. Nieprzepuszczalne do pracy w wilgotnym lub tłustym środowisku.
  • W pełni powlekana, dodatkowa powłoka na całej dłoni
  • Rozszerzony przyszytym rękawem, elastyczna ramka: Rękaw pozostaje prawidłowo dopasowany
  • Szorstkie wykończenie całej powierzchni zapewnia dobrą przyczepność
  • Zabieg antybakteryjny i antyzapachowy
  • Cięcie i szycie
  • Oczko do wentylacji i zawieszenia
Typowe zastosowania to: sektor morski, zadania biurowe, rolnictwo, usługi komunalne.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4111X), Kat. III