Drukuj
Wskaźnik pH, odczynniki uniwersalne
Dostawca: Lovibond
451770 451772
LOVI451770EA 134 PLN
LOVI451770 LOVI451772
Wskaźnik pH, odczynniki uniwersalne
Zestawy do testów środowiskowych
Indicator for pH range 4,0 to 11.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.(disc 2/1P)