Wskaźniki pH, tabletki czerwieni krezolowej i purpury krezolowej, Lovibond®
Dostawca: Lovibond
511710BT
511711BT
LOVI511710BTEA
209
PLN
LOVI511710BT
LOVI511711BT
Wskaźniki pH, tabletki czerwieni krezolowej i purpury krezolowej, Lovibond®
Zestawy do testów środowiskowych
Indicator for pH range 7,2 to 8,8 and 1 to 2,6.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.