Drukuj
Wskaźnik pH, tabletki z bromotymolem niebieskim, Lovibond®
Dostawca: Lovibond
511640BT 511641BT
LOVI511640BTEA 209 PLN
LOVI511640BT LOVI511641BT
Wskaźnik pH, tabletki z bromotymolem niebieskim, Lovibond®
Zestawy do testów środowiskowych
Indicator for pH range 6,0 to 7,6.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.