Drukuj
Wskaźnik pH, tabletki i roztwory czerwieni fenolowej, Lovibond®
Dostawca: Lovibond
471040 511750BT 511751BT 511770BT 511790BT 511791BT
634-8739EA 77.7 PLN
634-8739 LOVI511750BT LOVI511751BT LOVI511770BT LOVI511790BT LOVI511791BT
Wskaźnik pH, tabletki i roztwory czerwieni fenolowej, Lovibond®
Zestawy do testów środowiskowych
Indicator for pH range 6,5 to 8,4.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.