Drukuj
Szklane butelki na próbki
Dostawca: BURKLE
5314-0100 5314-0010 5314-0025
BURK5314-0100EA 98.7 PLN
BURK5314-0100 300-0054 300-0055
Szklane butelki na próbki
Butelki i butle Butelki szklane
Borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable