Drukuj
4-Methoxycinnamic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H60144.14 H60144.22
H60144.14EA 491 PLN
H60144.14 H60144.22
4-Methoxycinnamic acid ≥99%
4-Methoxycinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 830-09-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00004398
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
Temp. topnienia: 170…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004398
Numer CAS: 830-09-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-594-0