Drukuj
Vydac 302IC, kolumny HPLC z wykluczeniem anionowym
Dostawca: Avantor
302IC4.6EA 7290 PLN
302IC4.6 302GD4/N
Vydac 302IC, kolumny HPLC z wykluczeniem anionowym
Kolumny chromatograficzne
Vydac 302IC is a low capacity anion-exchange (quaternary amine) material based on a high purity 10 µm large pore size silica.
  • Well referenced for 'non-suppressed' ion chromatography applications
  • Used with standard HPLC systems for analysis of common ions
  • Widely used for environmental analysis