Drukuj
Penicillin V potassium salt 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Penicillin V Potassium
455230250 455230050
ACRO455230250EA 615 PLN
ACRO455230250 ACRO455230050
Penicillin V potassium salt 99%
Penicillin V potassium salt
Formuła: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Temp. topnienia: 197…202 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051771
Numer CAS: 132-98-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)